Learn More
2,2'-Azobis(2-metilpropionamidina) dihidrocloruro, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 401560500
Detalles adicionales : CAS : 2997-92-4 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3088 Chem class : 4.2 Pack group : II
Cantidad. 50g
Envase Frasco de plástico
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005650
  • 65.70€ / 50 g
En stock, listo para ser enviado: 25
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Iniciadores radicales
Especificaciones
2997-92-4
271.19
LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
76344
CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
C8H18N6·2HCl
MFCD00142725
aaph, 2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-methylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-methylpropionamidine dihydrochloride, ms 1 catalyst, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
2-[(1-amino-1-imino-2-metilpropan-2-il)diacenil]-2-metilpropanimidamida;dihidrocloruro
Especificaciones
2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride
Authentic
Frasco de plástico
50g
97.5
97.5 to 102.5% (on dry substance) (Argentometry)
MFCD00142725
04,IV,3379
Solubility in water: soluble.
CC(C)(C(=N)N)N=NC(C)(C)C(=N)N.Cl.Cl
271.19
271.19
98%
0.4200g/mL
1% max.
Blanco
2997-92-4
100.0
C8H18N6·2HCl
3226
aaph, 2,2'-diazene-1,2-diyl bis 2-methylpropanimidamide dihydrochloride, 2,2'-azobis 2-methylpropionamidine dihydrochloride, ms 1 catalyst, 2,2'-azobis 2-amidinopropane dihydrochloride, unii-7381jdr72f, ccris 7279, ms 1, propanimidamide, 2,2'-azobis 2-methyl-, dihydrochloride, abap
LXEKPEMOWBOYRF-UHFFFAOYSA-N
2-[(1-amino-1-imino-2-metilpropan-2-il)diacenil]-2-metilpropanimidamida;dihidrocloruro
76344
Gránulos
Videos
SDS Documentos