Learn More
2,2,6-Trimetil-1,3-dioxin-4ona, 94 %, cont. hasta aprox. un 6 % de acetona, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021778
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
5394-63-8
C7H10O3
142.154
MFCD00040468
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
79368
2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona
CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
5394-63-8
C7H10O3
142.154
MFCD00040468
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
79368
2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona
CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one is used in the synthesis of dihydropyrimininones as picomolar sodium iodide symporter inhibitors. It is also used in the synthesis of resorcinol amide Hsp90 Inhibitor AT13387. It is used in the synthesis of acetylketene by flash pyrolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona se utiliza en la síntesis de dihidropirimininonas como inhibidores de cotransportador de yoduro-sodio picomolar. También se utiliza en la síntesis de inhibidor AT13387 de Hsp90 amida resorcinol. Se utiliza en la síntesis de acetilcetena por pirólisis flash.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol. No miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger del calor. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
Punto de fusión 7°C
Densidad 1.094
Punto de ebullición 65°C to 67°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Notas del porcentaje del ensayo cont. hasta ≈6 % de acetona
Índice de refracción 1.461
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 2408
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.15
Porcentaje de pureza 94%