Learn More
Alfa Aesar™ 2,2,6-Trimetil-1,3-dioxin-4ona, 94 %, cont. hasta aprox. un 6 % de acetona
Marca:  Alfa Aesar™ A14254.22
Detalles adicionales : CAS : 5394-63-8 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11442387
  • 70.62€ / 100 g
En stock, listo para ser enviado: 3
Descripción
Descripción
Aplicaciones
La 2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona se utiliza en la síntesis de dihidropirimininonas como inhibidores de cotransportador de yoduro-sodio picomolar. También se utiliza en la síntesis de inhibidor AT13387 de Hsp90 amida resorcinol. Se utiliza en la síntesis de acetilcetena por pirólisis flash.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol. No miscible en agua.
Notas
Almacenar a 4 °C. Proteger del calor. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
5394-63-8
142.154
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
79368
CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
C7H10O3
MFCD00040468
2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona
Especificaciones
2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxin-4-one
14°C (57°F)
65°C to 67°C (2mmHg)
100g
cont. hasta ≈6 % de acetona
MFCD00040468
2408
Soluble in Chloroform,Methanol. Not miscible in water.
CC1=CC(=O)OC(O1)(C)C
142.154
142.15
1.094
1.461
7°C
5394-63-8
C7H10O3
UN1993
2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,4-trimethyl-6-keto-1,3-dioxin, diketene acetone adduct, 4h-1,3-dioxin-4-one, 2,2,6-trimethyl, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxen-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3-dioxine-4-one, 2,2,6-trimethyl-1,3 dioxin-4-one, pubchem20364, 2,2,6-trimethyl-4h-1,3-dioxin-4-on, acmc-1akcb
XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N
2,2,6-trimetil-1,3-dioxin-4-ona
79368
94%
Videos
SDS Documentos