Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 168320050
Detalles adicionales : CAS : 1118-71-4 Peso : 0.05500kg
Cantidad. 5g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10428920
  • 28.10€ / 5 g
En stock 5
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Acylation reagent
Especificación
1118-71-4
184.279
dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, pubchem12497
2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione
C11H20O2
YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
70700
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Especificación
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
67°C
Glass bottle
0.88
Colorless to Yellow
1118-71-4
C11H20O2
dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, pubchem12497
YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dione
70700
Liquid
0.8800g/mL
Authentic
1.4579 to 1.4599
72.0°C to 73.0°C (6.0mmHg)
5g
98%
(CH3)3CCOCH2COC(CH3)3
Solubility in water: insoluble.
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
184.279
184.28
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación