Learn More
2,2,6,6-Tetrametil-3,5-heptanodiona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510455
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1118-71-4
C11H20O2
184.28
YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
70700
2,2,6,6-tetrametilheptano-3,5-diona
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
1118-71-4
C11H20O2
184.28
YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
70700
2,2,6,6-tetrametilheptano-3,5-diona
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8800g/mL
Punto de ebullición 72.0°C to 73.0°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CCOCH2COC(CH3)3
Índice de refracción 1.4579 to 1.4599
Cantidad 25 g
Beilstein 01,III,3149
Gravedad específica 0.88
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.