Learn More
Ácido 2,2':6',2''-terpiridina-4'-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid is used as dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2,2′:6′,2′′-terpiridina-4′-carboxílico se utiliza como colorante intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido 2,2′:6′,2′′-terpiridina-4′-carboxílico se utiliza como colorante intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid |
Punto de fusión | 280°C to 282°C |
Color | De blanco a crema |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.28 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Forma física | Polvo |