Learn More
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge CC39901DA
Detalles adicionales : Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10421313
  • 65.80€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
92028-57-4
215.252
ZLYUUANOICYAAL-UHFFFAOYSA-N
292956
CC1=CC=C(N1C2=CC=CC=C2C(=O)O)C
C13H13NO2
MFCD01125264
2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrolyl benzoic acid, cbmicro_048042, benzoic acid,2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
2-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)benzoic acid
Especificaciones
1g
Amber Glass Bottle
96.5
97%
MFCD01125264
ZLYUUANOICYAAL-UHFFFAOYSA-N
2-(2,5-dimethylpyrrol-1-yl)benzoic acid
292956
97%
2-(2, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
92028-57-4
100.0
C13H13NO2
2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzoic acid, 2-2,5-dimethyl-pyrrol-1-yl-benzoic acid, 2-2,5-dimethylpyrrolyl benzoic acid, cbmicro_048042, benzoic acid,2-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
CC1=CC=C(N1C2=CC=CC=C2C(=O)O)C
215.252
215.25
Videos
SDS Documentos