Learn More
Alfa Aesar™ 2-(2,5-Difluorophenyl)benzimidazole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64215.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451319
  • 966.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD11645340
Especificación
2-(2,5-Difluorophenyl)benzimidazole
MFCD11645340
Solid
5g
230.22
95%