Learn More
2,2':5',2''-Tertiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
2,2?:5?,2??-Terthiophene undergoes electrochemical copolymerization along with carbazole and in sodium perchlorate/acetonitrile was reported. Electrochromic copolymer based on TTh and 3, 4-ethylenedioxythiophene has been reported. It acts as a monomer precursor for polythiophene and as a dopant for polycarbonate. It may function as a photosensitizer. It also exihibits antifungal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se ha informado de que el 2,2′:5′,2′′-Tertiofeno se somete a una copolimerización electroquímica junto con el carbazol y en el perclorato de sodio/acetonitrilo. Se ha informado del copolímero electrocromático basado en TTh y 3, 4 etilenedioxitiofeno. Actúa como precursor de monómeros para el politiofeno y como dopante para el policarbonato. Puede funcionar como fotosensibilizante. También exhibió su actividad antifúngica.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
se ha informado de que el 2,2′:5′,2′′-Tertiofeno se somete a una copolimerización electroquímica junto con el carbazol y en el perclorato de sodio/acetonitrilo. Se ha informado del copolímero electrocromático basado en TTh y 3, 4 etilenedioxitiofeno. Actúa como precursor de monómeros para el politiofeno y como dopante para el policarbonato. Puede funcionar como fotosensibilizante. También exhibió su actividad antifúngica.
Solubilidad
insoluble en agua.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2':5',2''-Terthiophene |
Punto de fusión | 89°C to 94°C |
Punto de ebullición | 160°C (0.1 mmHg) |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 178604 |
Índice Merck | 14,9174 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.39 |
Porcentaje de pureza | 99% |