Learn More
2,2,4-Trimethylpentane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 34862-1L
Detalles adicionales : CAS : 540-84-1 Peso : 0.69000kg Transport : UN number : 1262 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15614590
  • 100.23€ / 1 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
1696876
2,2,4-Trimethylpentane
≥99%
−107°C
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
C8H18
n20/D 1.391
3.9 (vs. air)
540-84-1
0.692g/mL at 25°C
98 to 99°C
CHROMASOLV™
MFCD00008943
for HPLC
Isooctane
41mmHg (21 °C)
Especificaciones
2,2,4-Trimethylpentane
for HPLC
CHROMASOLV™
C8H18
MFCD00008943
Isooctane
CC(C)CC(C)(C)C
114.232
CHEBI:62805
n20/D 1.391
3.9 (vs. air)
−107°C
114.23g/mol
540-84-1
≥99%
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
1696876
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
2,2,4-trimethylpentane
10907
0.692g/mL at 25°C
41mmHg (21 °C)
98 to 99°C
1L