Learn More
2,2,4-Trimethylpentane, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 360597-500ML
Detalles adicionales : CAS : 540-84-1 Peso : 0.34600kg Transport : UN number : 1262 Chem class : 1 Pack group : II
Envase Glass Bottle
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15615110
  • 30.09€ / 500 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 02-03-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
Liquid
Characteristic
41mmHg (21°C)
−12°C (10.4°F)
745°F
99°C
APHA: ≤10
0.692g/mL at 25°C
3.9 (vs air)
0.06
−107°C
0.002g/L at 25°C in water
Especificaciones
2,2,4-Trimethylpentane
≥99%
114.23g/mol
UN1262
0.692g/mL at 25°C
745°F
Glass Bottle
41mmHg (21°C)
−12°C (10.4°F)
99°C
−107°C
540-84-1
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
MFCD00008943
1696876
0.06
Characteristic
0.002g/L at 25°C in water
3.9 (vs air)
Liquid
APHA: ≤10
500mL