Learn More
2-(2-[3-(S)-(3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl)-3-hydroxy-n-propyl]phenyl)-2-propanol, 95%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar H61433.06
Detalles adicionales : CAS : 142569-70-8 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15455515
  • 50.70€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
142569-70-8
457.998
ZSHIDKYITZZTLA-NDEPHWFRSA-N
54563620
CC(C)(C1=CC=CC=C1CCC(C2=CC=CC(=C2)C=CC3=NC4=C(C=CC(=C4)Cl)C=C3)O)O
C29H28ClNO2
MFCD09038584
2-2-3 s-3-2-7-chloro-2-quinolinyl ethenyl phenyl-3-hydroxy propyl phenyl-2-propanol, benzenepropanol, alpha-3-2-7-chloro-2-quinolinyl ethenyl phenyl-2-1-hydroxy-1-methylethyl-, alphas
(1S)-1-[3-[2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-1-ol
Especificaciones
2-(2-[3-(S)-(3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl)-3-hydroxy-n-propyl]phenyl)-2-propanol
142569-70-8
MFCD09038584
ZSHIDKYITZZTLA-NDEPHWFRSA-N
(1S)-1-[3-[2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propan-1-ol
54563620
Solid
5g
C29H28ClNO2
2-2-3 s-3-2-7-chloro-2-quinolinyl ethenyl phenyl-3-hydroxy propyl phenyl-2-propanol, benzenepropanol, alpha-3-2-7-chloro-2-quinolinyl ethenyl phenyl-2-1-hydroxy-1-methylethyl-, alphas
CC(C)(C1=CC=CC=C1CCC(C2=CC=CC(=C2)C=CC3=NC4=C(C=CC(=C4)Cl)C=C3)O)O
457.998
457.99
95%
Videos
SDS Documentos