Learn More
Ácido 2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075330
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
690632-04-3
C13H11NO3S
261.295
MFCD01313483
DCXMMNGTUXDRND-UHFFFAOYSA-N
2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2798545
ácido 2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
CC1=C(SC(=N1)C2=CC3=C(C=C2)OCC3)C(=O)O
690632-04-3
C13H11NO3S
261.295
MFCD01313483
DCXMMNGTUXDRND-UHFFFAOYSA-N
2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2798545
ácido 2-(2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)-4-metil-1,3-tiazol-5-carboxílico
CC1=C(SC(=N1)C2=CC3=C(C=C2)OCC3)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.3
Porcentaje de pureza 97%