Learn More
2-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 97%, Maybridge
Marca:  Maybridge SP00242DE
Detalles adicionales : CAS : 368869-97-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
Envase Amber Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376945
  • 404.40€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
368869-97-0
247.268
2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dihydro-5-benzofuranyl, maybridge1_008369, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
C12H9NO3S
NOUOFPSRFBTJCH-UHFFFAOYSA-N
2742272
C1COC2=C1C=C(C=C2)C3=NC(=CS3)C(=O)O
Especificación
2-(2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
5g
97%
2-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dihydro-5-benzofuranyl, maybridge1_008369, 2-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-4-thiazolecarboxylic acid, 2-2,3-dihydrobenzo b furan-5-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dihydro-1-benzo b furan-5-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
C1COC2=C1C=C(C=C2)C3=NC(=CS3)C(=O)O
247.268
247.27
Amber Glass Bottle
368869-97-0
C12H9NO3S
NOUOFPSRFBTJCH-UHFFFAOYSA-N
2-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2742272
97%
Videos
SDS Documentación