Learn More
Ácido 2-(2,3-diclorofenil)-1,3-tiazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391296
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
257876-07-6
C10H5Cl2NO2S
274.115
ANTJCNIMRNBFMJ-UHFFFAOYSA-N
2-2,3-dichlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichloro-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dichlorophenyl
2743987
Ácido 2-(2,3-diclorofenil)-1,3-tiazol-4-carboxílico
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=NC(=CS2)C(=O)O
257876-07-6
C10H5Cl2NO2S
274.115
ANTJCNIMRNBFMJ-UHFFFAOYSA-N
2-2,3-dichlorophenyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichloro-phenyl-thiazole-4-carboxylic acid, 2-2,3-dichlorophenyl thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-2,3-dichlorophenyl
2743987
Ácido 2-(2,3-diclorofenil)-1,3-tiazol-4-carboxílico
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=NC(=CS2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 2-(2, 3-Dichlorophenyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.13
Porcentaje de pureza 97%