Learn More
2,2,3,3-Tetrametoxibutano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077356
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
176798-33-7
C8H18O4
178.23
MFCD25458126
COEBCOIFCLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
butane, 2,2,3,3-tetramethoxy
10856041
2,2,3,3-tetrametoxibutano
COC(C)(OC)C(C)(OC)OC
176798-33-7
C8H18O4
178.23
MFCD25458126
COEBCOIFCLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
butane, 2,2,3,3-tetramethoxy
10856041
2,2,3,3-tetrametoxibutano
COC(C)(OC)C(C)(OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetramethoxybutane
Punto de ebullición 172.0°C to 174.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,3,3-Tetramethoxybutane, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.