missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7025877
22.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76-37-9
C3H4F4O
132.06
MFCD00004676
NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
6441
2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
OCC(F)(F)C(F)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
76-37-9
C3H4F4O
132.06
MFCD00004676
NBUKAOOFKZFCGD-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoropropanol, 1h,1h,3h-tetrafluoro-1-propanol, 1-propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro, tetrafluoropropyl alcohol, 2,2,3,3-tetrafluoropropyl alcohol, 1,1,3-trihydroperfluoro-1-propanol, unii-rno513716p, 1h,1h,3h-tetrafluoropropanol, wln: q1xffyff
6441
2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
OCC(F)(F)C(F)F

2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol, is used as an essential fluorinated fine chemical, the main application of TFP is as a dye solvent in CD-R(W) and DVD-R(W) industry. It is also used in making textile treatment agent and pharmaceuticals. This chemical is an ideal replacement for Freon 22 detergent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2,2,3,3-tetrafluoro-1-propanol se utiliza como sustancia química fina fluorada básica. La principal aplicación del TFP es la de disolvente de colorantes en la industria de los CD-R(W) y DVD-R(W). También se utiliza en la fabricación de agentes de tratamiento de textiles y productos farmacéuticos. Esta sustancia química es una alternativa ideal al detergente Freon 22.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1-propanol
Punto de fusión <-70°C
Densidad 1.471
Punto de ebullición 107°C to 109°C
Temperatura de inflamación 49°C (120°F)
Índice de refracción 1.3195
Cantidad 10 g
Número UN UN1987
Beilstein 1738264
Índice Merck 14,9206
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'