Learn More
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanodiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046869
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
425-61-6
C4H6F4O2
162.08
MFCD00042375
CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol
136270
2,2,3,3-tetrafluorobutano-1,4-diol
OCC(F)(F)C(F)(F)CO
425-61-6
C4H6F4O2
162.08
MFCD00042375
CDZXJJOGDCLNKX-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol, 1,4-dihydroxy-2,2,3,3-tetrafluorobutane, acmc-1aqx7, 1,4-butanediol,2,2,3,3-tetrafluoro, 2,2,3,3-tetrakis fluoranyl butane-1,4-diol
136270
2,2,3,3-tetrafluorobutano-1,4-diol
OCC(F)(F)C(F)(F)CO
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol is a reactant used for the enzymic synthesis of silicone fluorinated aliphatic polyester amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-butanediol es un reactante utilizado para la síntesis enzimática de amidas de poliéster alifático fluorado de silicona.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-butanediol
Punto de fusión 80°C to 87°C
Punto de ebullición 110°C to 112°C (13 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1745847
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.08
Porcentaje de pureza 97%