Learn More
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024866
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
355-80-6
C5H4F8O
232.07
MFCD00039631
JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol, 1h,1h,5h-octafluoro-1-pentanol, 1-pentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 1,1,5-trihydrooctafluoropentyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanol, 1,1,5-trihydrooctafluoropentan-1-ol, unii-d05k8ejx15, 1h,1h,5h-octafluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl alcohol, alpha,alpha,omega-trihydroperfluoropentanol
9641
2,2,3,3,4,4,5,5-Octofluoropentan-1-ol
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
355-80-6
C5H4F8O
232.07
MFCD00039631
JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol, 1h,1h,5h-octafluoro-1-pentanol, 1-pentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 1,1,5-trihydrooctafluoropentyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanol, 1,1,5-trihydrooctafluoropentan-1-ol, unii-d05k8ejx15, 1h,1h,5h-octafluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl alcohol, alpha,alpha,omega-trihydroperfluoropentanol
9641
2,2,3,3,4,4,5,5-Octofluoropentan-1-ol
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol is used as a cosurfactant in the synthesis of silver and silver iodide nanocrystals. It was also used in the synthesis of Ag2S nanocrystals with a characteristic surface plasmon resonance absorption at 330nm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol se utiliza como cosurfactante en la síntesis de nanocristales de yoduro de plata y plata. También se utilizó en la síntesis de nanocristales de Ag2S con una absorción de resonancia plasmática superficial característica de 330 nm.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de fuentes de aire. Almacenénese bajo gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Punto de fusión <-50°C
Densidad 1.667
Punto de ebullición 141°C to 142°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.318
Cantidad 25 g
Beilstein 1773494
Índice Merck 14,6746
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.07
Porcentaje de pureza 98%