Learn More
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778737
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
375-01-9
C4H3F7O
200.06
MFCD00004674
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
9776
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
375-01-9
C4H3F7O
200.06
MFCD00004674
WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
9776
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutan-1-ol
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Densidad 1.6000g/mL
Punto de ebullición 96°C to 97°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CF2CF2CH2OH
Índice de refracción 1.2920 to 1.294
Cantidad 10 g
Beilstein 01, 1547
Gravedad específica 1.6
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.06
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.