Learn More
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol se utiliza como intermedio farmacéutico.Puede usarse en los campos agroquímico, farmacéutico y de colorantes, entre otros.
Solubilidad
Soluble en agua. 21,9 g/l a 25 °C
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos de ácidos.Mantener alejado del calor.
El 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol se utiliza como intermedio farmacéutico.Puede usarse en los campos agroquímico, farmacéutico y de colorantes, entre otros.
Solubilidad
Soluble en agua. 21,9 g/l a 25 °C
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos y anhídridos de ácidos.Mantener alejado del calor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol |
Densidad | 1.505 |
Punto de ebullición | 80°C to 81°C |
Índice de refracción | 1.288 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1743133 |
Información de solubilidad | Soluble in water.21.9g/L at 25°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.05 |
Porcentaje de pureza | 98% |