Learn More
2,2,2-Trifluoroetilhidracina, solución acuosa al 70 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779747
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
5042-30-8, 7732-18-5
C2H5F3N2
114.07
MFCD00007622
OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyl hydrazine, 2,2,2-trifluoroethylhydrazine, 70 % in aqueous solution, 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine in water, sntljqhjptadtauup@, acmc-20aoks, trifluoroethyl hydrazine, cf3ch2nhnh2, 2,2,2-trifluorethylhydrazine
78740
2,2,2-trifluoroetilhidracina
C(C(F)(F)F)NN
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
5042-30-8, 7732-18-5
C2H5F3N2
114.07
MFCD00007622
OPMFFAOEPFATTG-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyl hydrazine, 2,2,2-trifluoroethylhydrazine, 70 % in aqueous solution, 2,2,2-trifluoroethyl hydrazine in water, sntljqhjptadtauup@, acmc-20aoks, trifluoroethyl hydrazine, cf3ch2nhnh2, 2,2,2-trifluorethylhydrazine
78740
2,2,2-trifluoroetilhidracina
C(C(F)(F)F)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trifluoroethylhydrazine
Nombre de nota 70 wt% aqueous solution
% mín. CAS 65.0, 25.0
% máx. CAS 75.0, 35.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2940g/mL
Temperatura de inflamación 42°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3CH2NHNH2
Índice de refracción 1.3600 to 1.364
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.294
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.07
Porcentaje de pureza ≥65%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trifluoroethylhydrazine, 70 wt% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.