Learn More
Trifluorometanosulfonato de 2,2,2-trifluoroetilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7053867
75.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6226-25-1
C3H2F6O3S
232.096
MFCD00671579
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
80366
2,2,2-trifluoroetil trifluorometanulfonato
C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6226-25-1
C3H2F6O3S
232.096
MFCD00671579
RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
80366
2,2,2-trifluoroetil trifluorometanulfonato
C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate is a powerful trifluoroethylating agent which is useful for synthesis of fluorinated amino acids. It is used as a reagent in thenantioselective preparation of cyclic N-aryl hydroxamic acids via phase-transfer catalyzed alkylation of nitrobenzyl bromides to give nirophenylalanines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de 2,2,2-trifluoroetilo es un potente agente de trifluoroetilación que es útil para la síntesis de aminoácidos fluorados. Se utiliza como reactivo en la preparación enantioselectiva de los ácidos hidroxámicos de N-arilo cíclicos a través de la alquilación catalizada de transferencia de fase de los bromuros de nitrobencilo para dar nirofenilalaninas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.611 g/mL
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CF3SO3CH2CF3
Índice de refracción 1.306
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido