Learn More
2,2,2-trifluoroetanol d3, 99 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051989
94.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 x 1g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
77253-67-9
C2H3F3O
103.06
MFCD00037682
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
2724851
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
77253-67-9
C2H3F3O
103.06
MFCD00037682
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
2724851
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
NMR Solvent
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Forma física Líquido en ampollas pregraduadas
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.45 g/mL
Envase Ampollas pregraduadas
Sensibilidad Higroscópico
Cantidad 1 g
Punto de fusión de -44 °C
Punto de ebullición De 77 °C a 80 °C
Número UN UN1992
Nombre IUPAC trifluoro(²H₂)etan-1-(²H)ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.06
Porcentaje de pureza 99%