Learn More
2,2,2-Trifluoroethanol-d3, 100%(Isotopic), Thermo Scientific™
Catalog Number p-7051990
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
77253-67-9
C2H3F3O
103.06
MFCD00037682
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
2724851
1,1-Dideuterio-1-deuteriooxi-2,2,2-trifluoroetano
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
77253-67-9
C2H3F3O
103.06
MFCD00037682
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
2724851
1,1-Dideuterio-1-deuteriooxi-2,2,2-trifluoroetano
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
NMR Solvent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.45 g/mL
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 1 g
Punto de fusión -44°C
Punto de ebullición 77°C to 80°C
Número UN UN1992
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.06
Porcentaje de pureza 100%