Learn More
2,2,2-Trifluoroetanol-d2, 98 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314478
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
132248-58-9
C2H3F3O
102.052
MFCD00082609
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, trifluoroethanol-d2, 2,2,2-trifluoroethanol-d2, trifluoro 2 h? ethanol, 2,2,2-trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2 99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, 99.5 atom % d, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol 99.5
12255976
1,1-dideuterio-2,2,2-trifluoroethanol
C(C(F)(F)F)O
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
132248-58-9
C2H3F3O
102.052
MFCD00082609
RHQDFWAXVIIEBN-DICFDUPASA-N
2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, trifluoroethanol-d2, 2,2,2-trifluoroethanol-d2, trifluoro 2 h? ethanol, 2,2,2-trifluoroethyl-1,1-d2 alcohol, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2 99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-1,1-d2, 99.5 atom % d, 2 2 2-trifluoroethyl-1 1-d2 alcohol 99.5
12255976
1,1-dideuterio-2,2,2-trifluoroethanol
C(C(F)(F)F)O
NMR Solvent
NMR Solvent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroethanol-d2
Forma física Liquid
Nombre de nota Isotopic
Sensibilidad Hygroscopic
Cantidad 5 g
Punto de fusión -44°C
Punto de ebullición 77°C to 80°C
Número UN UN1992
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.02
Porcentaje de pureza 98%