Learn More
2,2,2-Trifluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081427
17.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
434-45-7
C8H5F3O
174.122
MFCD00000420
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
9905
2,2,2-trifluoro-1-feniletanona
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
434-45-7
C8H5F3O
174.122
MFCD00000420
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
9905
2,2,2-trifluoro-1-feniletanona
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2,2,2-Trifluoroacetophenone
Punto de fusión -40°C
Densidad 1.24
Punto de ebullición 165°C to 166°C
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Índice de refracción 1.4595
Cantidad 5 g
Número UN UN1224
Beilstein 1866286
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.12
Porcentaje de pureza 98%