Learn More
2,2,2-Trifluoroacetamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3211461
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
2.5 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
354-38-1
C2H2F3NO
113.04
MFCD00008008
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
67717
2,2,2-trifluoroacetamida
NC(=O)C(F)(F)F
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
354-38-1
C2H2F3NO
113.04
MFCD00008008
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
67717
2,2,2-trifluoroacetamida
NC(=O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trifluoroacetamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 59°C to 70°C
Color Blanco a amarillo o beige
Punto de ebullición 162°C to 164°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CF3CONH2
Cantidad 25 g
Beilstein 02, II, 186
Información de solubilidad Solubility in water: 460g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,partially soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.04
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.