Learn More
2,2,2-Trifluoroacetamide, 97%, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 385222500
Detalles adicionales : CAS : 354-38-1 Peso : 0.30000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10402293
  • 192.90€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
354-38-1
113.04
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
67717
C(=O)(C(F)(F)F)N
C2H2F3NO
MFCD00008008
trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
2,2,2-trifluoroacetamide
Especificaciones
2, 2, 2-Trifluoroacetamide
Plastic bottle
White to Yellow or Beige
250g
96.0
96% min. (GC)
CF3CONH2
02, II, 186
Solubility in water: 460g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,partially soluble in chloroform
C(=O)(C(F)(F)F)N
113.04
113.04
97%
Authentic
162°C to 164°C
59°C to 70°C
354-38-1
100.0
C2H2F3NO
MFCD00008008
trifluoroacetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro, unii-36mu16byfk, n-trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-acetamide, 36mu16byfk, trifluroacetamide, trifluoro-acetamide, snylgqhjptadtaetp@, pubchem12622
NRKYWOKHZRQRJR-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroacetamide
67717
Crystalline Powder or Crystals
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trifluoroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos