Learn More
2,2,2-Tricloroacetamida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779696
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
594-65-0
C2H2Cl3NO
162.39
MFCD00008009
UPQQXPKAYZYUKO-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetamide, acetamide, 2,2,2-trichloro, amid kyseliny trichloroctove, acetamide, alpha-trichloro, unii-i8bl3305ro, amid kyseliny trichloroctove czech, 2,2,2-trichloro-acetamide, acetamide, .alpha.-trichloro, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trichloroacetamide, trichloro-acetamide
61144
2,2,2-tricloroacetamida
NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
594-65-0
C2H2Cl3NO
162.39
MFCD00008009
UPQQXPKAYZYUKO-UHFFFAOYSA-N
trichloroacetamide, acetamide, 2,2,2-trichloro, amid kyseliny trichloroctove, acetamide, alpha-trichloro, unii-i8bl3305ro, amid kyseliny trichloroctove czech, 2,2,2-trichloro-acetamide, acetamide, .alpha.-trichloro, .alpha.,.alpha.,.alpha.-trichloroacetamide, trichloro-acetamide
61144
2,2,2-tricloroacetamida
NC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2, 2, 2-Trichloroacetamide
% mín. CAS 98.5, 98%
Punto de fusión 139°C to 143°C
Color Blanco
Punto de ebullición 238°C to 240°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3CONH2
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 211
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ethylether
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.4
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,2,2-Trichloroacetamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.