Learn More
2-[2-(2-Furil)fenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175250
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
876316-28-8
C16H19BO3
270.14
MFCD08435879
IKVHPKPYKOEGCK-UHFFFAOYSA-N
2-2-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
18525792
2-[2-(furan-2-il)fenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
876316-28-8
C16H19BO3
270.14
MFCD08435879
IKVHPKPYKOEGCK-UHFFFAOYSA-N
2-2-fur-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furan-2-yl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furanyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-2-2-furyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
18525792
2-[2-(furan-2-il)fenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1C1=CC=CO1
Nombre del producto químico o material 2-[2-(2-Furyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.13
Porcentaje de pureza 97%