Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(2,2,2-trimetilacetamido)piridina-3-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
2-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridine-3-boronic acid pinacol ester is used as an intermediate in organic synthesis. Further, it is used in agrochemicals, dyestuffs and in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 2-(2,2,2-trimetilacetamido)piridina-3-borónico se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. Además, se utiliza en agroquímicos, colorantes y en productos farmacéuticos.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
El éster de pinacol de ácido 2-(2,2,2-trimetilacetamido)piridina-3-borónico se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. Además, se utiliza en agroquímicos, colorantes y en productos farmacéuticos.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(2,2,2-Trimethylacetamido)pyridine-3-boronic acid pinacol ester |
Punto de fusión | 155°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.2 |
Porcentaje de pureza | 98% |