missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-[2-(1,3,3-Trimetil-2-indolinilideno)etilideno]-1-tetralona, predominantemente trans/trans, 96 %, Alfa Aesar™

Catalog Number p-7032725
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
53704-25-9
C23H23NO
329.443
MFCD06409585
DTPLBBMEWNNVFO-UHFFFAOYSA-N
e-2-2-e-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene ethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 2e-2-2e-2-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidene ethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 2-2-1,3,3-trimethylindol-2-ylidene ethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1-one, 2-2-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidene ethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one
53426997
2-[2-(1,3,3-trimetilindol-2-ilideno)etilideno]-3,4-dihidronaftalen-1-ona
CC1(C2=CC=CC=C2N(C1=CC=C3CCC4=CC=CC=C4C3=O)C)C
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
53704-25-9
C23H23NO
329.443
MFCD06409585
DTPLBBMEWNNVFO-UHFFFAOYSA-N
e-2-2-e-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene ethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 2e-2-2e-2-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidene ethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 2-2-1,3,3-trimethylindol-2-ylidene ethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1-one, 2-2-1,3,3-trimethyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-ylidene ethylidene-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one
53426997
2-[2-(1,3,3-trimetilindol-2-ilideno)etilideno]-3,4-dihidronaftalen-1-ona
CC1(C2=CC=CC=C2N(C1=CC=C3CCC4=CC=CC=C4C3=O)C)C
Nombre del producto químico o material 2-[2-(1,3,3-Trimethyl-2-indolinylidene)ethylidene]-1-tetralone
Nombre de nota predominantly trans/trans
Punto de fusión 210°C to 214°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.25
Porcentaje de pureza 96%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'