Learn More
Alfa Aesar™ 2(1H)-Quinolinone-3-carboxaldehyde, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H33508.03
Detalles adicionales : CAS : 91301-03-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496317
  • 121.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
91301-03-0
173.171
VWHKEYXRRNSJTN-UHFFFAOYSA-N
589334
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)N2)C=O
C10H7NO2
MFCD00563443
2-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde, 2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde, 2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde, 3-formyl-2quinolone, 1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carboxaldehyde, 1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbaldehyde, 2-hydroxy-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde, 2-oxohydroquinoline-3-carbaldehyde, 3-formylcarbostyril
2-oxo-1H-quinoline-3-carbaldehyde
Especificaciones
2(1H)-Quinolinone-3-carboxaldehyde
White to Brown
1g
C10H7NO2
2-hydroxyquinoline-3-carbaldehyde, 2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbaldehyde, 2-oxo-1,2-dihydroquinoline-3-carbaldehyde, 3-formyl-2quinolone, 1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carboxaldehyde, 1,2-dihydro-2-oxoquinoline-3-carbaldehyde, 2-hydroxy-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-oxo-1,2-dihydro-3-quinolinecarbaldehyde, 2-oxohydroquinoline-3-carbaldehyde, 3-formylcarbostyril
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)N2)C=O
173.171
173.2
97%
Air Sensitive
>250°C
91301-03-0
MFCD00563443
VWHKEYXRRNSJTN-UHFFFAOYSA-N
2-oxo-1H-quinoline-3-carbaldehyde
589334
Solid
Videos
SDS Documentos