Learn More
[2-(1-H-pirrol-1-il)fenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3109942
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
61034-86-4
C11H11NO
173.215
MFCD04115123
PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N
2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole
7016493
(2-pirrol-1-ilfenil)metanol
C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2
61034-86-4
C11H11NO
173.215
MFCD04115123
PMFMGYSILUCETA-UHFFFAOYSA-N
2-1h-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzyl alcohol, 2-pyrrol-1-yl-phenyl-methanol, 2-pyrrol-1-yl phenyl methanol, 2-1h-pyrrol-1-yl benzylalcohol, pubchem11305, 2-pyrrolylphenyl methan-1-ol, 2-pyrrol-1-yl-benzyl alcohol, 1-2-hydroxymethyl phenyl-1h-pyrrole
7016493
(2-pirrol-1-ilfenil)metanol
C1=CC=C(C(=C1)CO)N2C=CC=C2
Nombre del producto químico o material [2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 97%