Learn More
2-(1H-imidazol-1-il)bencilamina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4323202
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25373-55-1
C10H11N3
173.22
JHDMBRSDCFLSTD-UHFFFAOYSA-N
1-2-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-imidazol-1-yl-benzylamine, 2-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 2-imidazol-1-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenyl methylamine, 1-2-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-imidazol-1-ylbenzylamine
3161671
(2-imidazol-1-ilfenil)metanamina
C1=CC=C(C(=C1)CN)N2C=CN=C2
25373-55-1
C10H11N3
173.22
JHDMBRSDCFLSTD-UHFFFAOYSA-N
1-2-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-imidazol-1-yl-benzylamine, 2-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 2-imidazol-1-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-1h-imidazol-1-yl, 2-imidazolylphenyl methylamine, 1-2-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 2-imidazol-1-ylbenzylamine
3161671
(2-imidazol-1-ilfenil)metanamina
C1=CC=C(C(=C1)CN)N2C=CN=C2
Nombre del producto químico o material 2-(1H-Imidazol-1-yl)benzylamine
Punto de fusión 51°C to 52°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 180°C to 200°C (2.5 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(1H-Imidazol-1-yl)benzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.