Learn More
Ácido 2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10604015
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Nombre del producto químico o material 2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 876718-01-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9N3O2
Número MDL MFCD07186455
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid
Clave InChI KPKNLIVZZRDKGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
Nombre IUPAC ácido 2-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 203.20
PubChem CID 3159712
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%