missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid, 97%, Maybridge

85.40€

Identificadores de productos químicos

CAS 876718-01-3
Fórmula molecular C10H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 203.201
Número MDL MFCD07186455
InChI Key KPKNLIVZZRDKGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 3159712
IUPAC Name 2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)C(=O)O
Ver más especificaciones

Productos 1
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10604015 SDS Ver documentos Maybridge
CC47501DA
1g Amber Glass Bottle 85.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-11-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

876718-01-3
203.201
KPKNLIVZZRDKGI-UHFFFAOYSA-N
3159712
C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)C(=O)O
C10H9N3O2
MFCD07186455
2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid
2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid

Especificaciones

1g
Amber Glass Bottle
96.5
97%
MFCD07186455
KPKNLIVZZRDKGI-UHFFFAOYSA-N
2-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
3159712
97%
2-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
876718-01-3
100.0
C10H9N3O2
2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 2-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid
C1=CC=C(C(=C1)CN2C=NC=N2)C(=O)O
203.201
203.2