Learn More
2-(1-Piperidinil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7044660
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
65195-20-2
C11H15NO
177.25
MFCD00051687
OXELIFPFCCGAJX-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-1-yl phenol, 2-piperidinophenol, 2-1-piperidino phenol, 2-1-piperidinyl phenol, 2-piperidylphenol, 2-hydroxyphenyl piperidine, 1-2-hydroxyphenyl piperidine
3262250
OC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
65195-20-2
C11H15NO
177.25
MFCD00051687
OXELIFPFCCGAJX-UHFFFAOYSA-N
2-piperidin-1-yl phenol, 2-piperidinophenol, 2-1-piperidino phenol, 2-1-piperidinyl phenol, 2-piperidylphenol, 2-hydroxyphenyl piperidine, 1-2-hydroxyphenyl piperidine
3262250
OC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
2-(1-Piperidinyl)phenol is used as primary and secondary intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(1-piperidinil)fenol se utiliza como intermedio primario y secundario.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperidinyl)phenol
Punto de fusión 73°C to 76°C
Cantidad 1 g
Beilstein 151777
Nombre IUPAC 2-(piperidin-1-il)fenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.24
Porcentaje de pureza 98%