Learn More
Diclorhidrato de 2-(1-piperazinil)pirimidina, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10249213
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
94021-22-4
MFCD00012779
ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
2-1-piperazinyl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazin-1-yl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidinyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazinylpyrimidine hcl, 2-piperazinylpyrimidine dihydrochloride, 2-piperazin-1-ylpyrimidine dihydrochloride, pyrimidine, 2-1-piperazinyl-, dihydrochloride, pyrimidinylpiperazine dihydrochloride, pubchem7349
11680272
2-piperazin-1-ilpirimidina; diclorhidrato
C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2.Cl.Cl
94021-22-4
MFCD00012779
ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
2-1-piperazinyl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazin-1-yl pyrimidine dihydrochloride, 1-2-pyrimidinyl piperazine dihydrochloride, 2-piperazinylpyrimidine hcl, 2-piperazinylpyrimidine dihydrochloride, 2-piperazin-1-ylpyrimidine dihydrochloride, pyrimidine, 2-1-piperazinyl-, dihydrochloride, pyrimidinylpiperazine dihydrochloride, pubchem7349
11680272
2-piperazin-1-ilpirimidina; diclorhidrato
C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2.Cl.Cl
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 286.0°C to 288.0°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H12N4·2HCl
Cantidad 25 g
Peso molecular (g/mol) 237.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.13
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.