Learn More
2-(1-Piperazinil)pirimidina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2698762
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
20980-22-7
C8H12N4
164.21
MFCD00040742
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
88747
2-piperazin-1-ilpirimidina
C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
20980-22-7
C8H12N4
164.21
MFCD00040742
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
2-1-piperazinyl pyrimidine, 1-2-pyrimidyl piperazine, 2-piperazin-1-yl pyrimidine, 1-2-pyrimidinyl piperazine, 2-piperazinopyrimidine, campiron, pyrimidine, 2-1-piperazinyl, campirone, kampirone, 2-piperazin-1-yl-pyrimidine
88747
2-piperazin-1-ilpirimidina
C1CN(CCN1)C2=NC=CC=N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 36°C
Color Amarillo
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 96°C to 97°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5850 to 1.588
Cantidad 1 g
Beilstein 25, IV, 2083
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse