Learn More
Clorhidrato de nafazolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-171050
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
550-99-2
C14H14N2·ClH
246.74
MFCD00012554
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
11079
CHEBI:7470
2-(naftalen-1-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato
C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
550-99-2
C14H14N2·ClH
246.74
MFCD00012554
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
naphazoline hydrochloride, albalon, naphazoline hcl, rhinantin, rhinoperd, stricylon, naphcon, niazol, rinofug, vasocon
11079
CHEBI:7470
2-(naftalen-1-ilmetil)-4,5-dihidro-1H-imidazol; clorhidrato
C1CN=C(N1)CC2=CC=CC3=CC=CC=C32.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Naphazoline hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 254.0°C to 260.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 6453
Información de solubilidad Solubility in water: 170g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.74
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.