Learn More
Alfa Aesar™ 2-(1-Naphthyl)pyrrolidine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H61800.03
Detalles adicionales : CAS : 121193-91-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448378
  • 376.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
2-(1-Naphthyl)pyrrolidine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Especificaciones
121193-91-7
197.281
FEJHFYHZVJWOOE-UHFFFAOYSA-N
249758
C1CC(NC1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32
C14H15N
MFCD02663484
2-naphthalen-1-yl pyrrolidine, 2-naphthalen-1-yl-pyrrolidine, 2-1-naphthyl pyrrolidine, pyrrolidine,2-1-naphthalenyl, acmc-20ct66
2-naphthalen-1-ylpyrrolidine
Especificaciones
2-(1-Naphthyl)pyrrolidine
1g
C14H15N
2-naphthalen-1-yl pyrrolidine, 2-naphthalen-1-yl-pyrrolidine, 2-1-naphthyl pyrrolidine, pyrrolidine,2-1-naphthalenyl, acmc-20ct66
C1CC(NC1)C2=CC=CC3=CC=CC=C32
197.281
197.28
95%
Yellow
121193-91-7
MFCD02663484
FEJHFYHZVJWOOE-UHFFFAOYSA-N
2-naphthalen-1-ylpyrrolidine
249758