Learn More
2-(1-Naftil)-5-feniloxazol, grado láser y adecuado para la espectrometría de centelleo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023283
24.73 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
846-63-9
C19H13NO
271.319
MFCD00019714
WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
2-1-naphthyl-5-phenyloxazole, alpha-npo, oxazole, 2-1-naphthalenyl-5-phenyl, 2-1-naphthyl-5-phenyl-1,3-oxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyloxazole, oxazole, 2-1-naphthyl-5-phenyl, .alpha.-npo, anpo, 2-alpha-naphthyl-5-phenyloxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyl-1,3-oxazole
70058
2-naftalen-1-il-5-fenil-1,3-oxazol
C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
846-63-9
C19H13NO
271.319
MFCD00019714
WWVFJJKBBZXWFV-UHFFFAOYSA-N
2-1-naphthyl-5-phenyloxazole, alpha-npo, oxazole, 2-1-naphthalenyl-5-phenyl, 2-1-naphthyl-5-phenyl-1,3-oxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyloxazole, oxazole, 2-1-naphthyl-5-phenyl, .alpha.-npo, anpo, 2-alpha-naphthyl-5-phenyloxazole, 2-naphthalen-1-yl-5-phenyl-1,3-oxazole
70058
2-naftalen-1-il-5-fenil-1,3-oxazol
C1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=CC=CC4=CC=CC=C43
Starting with the organic fluor 2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazole (αNPO), the vNPO and allylNPO monomers were synthesized using Stille coupling followed by purification. Used as a laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
a partir del fluor orgánico 2-(1-naftil)-5-feniloxazol (αNPO), los monómeros vNPO y alilNPO se sintetizaron mediante el acoplamiento de Stille seguido de una purificación. Se utiliza como colorante láser.
Solubilidad
escasamente soluble (4,1 E4 - g/l; 25 °C). Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
almacenénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
Punto de fusión 104°C to 105°C
Notas de grado de pureza Suitable for scintillation spectrometry
Cantidad 1 g
Beilstein 210666
Información de solubilidad Sparingly Soluble (4.1E-4g/L) (25°C). Soluble most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.32
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Láser