Learn More
2-(1-Adamantil)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(1-Adamantyl)propan-2-ol |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Nombre IUPAC | 2-(adamantan-1-il)propan-2-ol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.32 |
Porcentaje de pureza | 97% |