Learn More
Ácido 2-(1-adamantil)acético, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10442624
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
4942-47-6
C12H17O2
193.27
MFCD00074728
AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
123221
[O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
4942-47-6
C12H17O2
193.27
MFCD00074728
AOTQGWFNFTVXNQ-UHFFFAOYSA-M
1-adamantaneacetic acid, 2-adamantan-1-yl acetic acid, 1-adamantylacetic acid, 1-adamantane acetic acid, adamantan-1-ylacetic acid, 2-1-adamantyl acetic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 dec-1-ylacetic acid, adamantan-1-yl-acetic acid, 1-carboxymethyl adamantane
123221
[O-]C(=O)CC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nombre del producto químico o material 2-(1-Adamantyl)acetic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC ácido 2-(1-adamantil)acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.27
Porcentaje de pureza 97%