Learn More
2-(1-Adamantil)-4-metilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(1-adamantil)-4-metilfenol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua (7,8E-3 g/l) (25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El 2-(1-adamantil)-4-metilfenol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Poco soluble en agua (7,8E-3 g/l) (25 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol |
Punto de fusión | 128°C to 130°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 250 mg |
Información de solubilidad | Sparingly Soluble in water (7.8E-3g/L) (25°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.36 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Forma física | Polvo |