Learn More
Ácido 2,1,3-benzoxadiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |