Learn More
Ácido 2,1,3-benzoxadiazol-5-carboxílico, 97 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CC09701EA
Detalles adicionales : CAS : 19155-88-5 Peso : 0.06000kg
Cantidad 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10021694
  • 458.00€ / 10 g
Fecha estimada de envío
07-05-2021
19155-88-5
164.12
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-N
2735454
C1=CC2=NON=C2C=C1C(=O)O
C7H4N2O3
MFCD00276977
benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
ácido 2,1,3-benzoxadiazol-5-carboxílico
Especificaciones
2, 1, 3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid
19155-88-5
100.0
C7H4N2O3
benzo c 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzofurazan-5-carboxylic acid, 5-benzofurazancarboxylic acid, benzo c 1,2,5-oxadiazole-5-carboxylic acid, pubchem3995, maybridge1_002587, 4-bromo-2,6-dimethylanisole,, 2,1,3-benzoxadiazole-5-carboxylicacid, benzo 1,2,5 oxadiazole-5-carboxylic acid, benzo 2,1,3 oxadiazole-5-carboxylic acid
C1=CC2=NON=C2C=C1C(=O)O
164.12
164.12
10g
96.5
97%
MFCD00276977
WZUFYJFTOVGJJT-UHFFFAOYSA-N
ácido 2,1,3-benzoxadiazol-5-carboxílico
2735454
97%
Videos
SDS Documentos