Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-ilmetanol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-ylmethanol |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |